Documentos
L080000-HH
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25M
Sinónimos:
DCI activator solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 4 × 2.5 L (L080250-04)
pkg of 1 × 25 L (L082500-01)
pkg of 4 × 4 L (L080400-04)
concentración
29-32 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
Nota de preparación
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C