M070000
4,5-Dicyanoimidazole
Sinónimos:
4,5-Imidazoledicarbonitrile
About This Item
Productos recomendados
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Análisis
≥99.0% (reversed phase HPLC)
impurezas
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
color
solid white
mp
168-175 °C (lit.)
174-176 °C
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
cadena SMILES
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
Clave InChI
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable