Documentos clave
L060002-HH
Sigma-Aldrich
Oxidizer 0.02M
Sinónimos:
Oxidizer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 4 × 2.5 L (L060252-04)
concentración
5.4-6.6 g/L iodine (titration)
color
clear brownish, solution
Nota de preparación
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
<50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< 10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)