Documentos
L050031
Sigma-Aldrich
Cap B
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Línea del producto
Proligo Reagents
Nivel de calidad
impurezas
≤120 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear Appearance of Solution
idoneidad
conforms to structure (GC, Formulation)
Nota de preparación
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
Otras notas
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
6.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-14.4 °C