Documentos clave
L020001-HH
Sigma-Aldrich
Desbloqueo DCA
with Dichloromethane
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 4 × 2.5 L (L020251-04)
concentración
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Nota de preparación
Dicloromethane / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)