JRD1308
Ethyl 1-(4-chlorobenzyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
548,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
548,00 €
Formulario
solid
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
CCOC(C(C=NN1CC2=CC=C(Cl)C=C2)=C1C)=O
InChI
1S/C14H15ClN2O2/c1-3-19-14(18)13-8-16-17(10(13)2)9-11-4-6-12(15)7-5-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3
Clave InChI
RJLRJGFTHZLEBW-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)