Merck
JRD0673
Sigma-Aldrich
4-((2,3-Dihydro-2-methyl-6-nitro-3-oxobenzo[b][1,4]oxazin-4-yl)methyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
548,00 €
548,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
548,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14N2O6
Peso molecular:
342.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
548,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
[O-][N+](C1=CC=C2OC(C)C(N(CC3=CC=C(C=C3)C(O)=O)C2=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O6/c1-10-16(20)18(9-11-2-4-12(5-3-11)17(21)22)14-8-13(19(23)24)6-7-15(14)25-10/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,21,22)
Clave InChI
ICHNTBRDZLOJER-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)