JRD0444
3-(4-Chlorophenyl)-1-tosyl-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
617,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
617,00 €
Formulario
solid
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2nc(cc2N)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C16H14ClN3O2S/c1-11-2-8-14(9-3-11)23(21,22)20-16(18)10-15(19-20)12-4-6-13(17)7-5-12/h2-10H,18H2,1H3
Clave InChI
LAMAGORCRGIUCF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)