JRD0292
Methyl 1-(2,4-dichlorobenzyl)-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
751,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
751,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(nn1Cc2ccc(Cl)cc2Cl)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H13Cl3N2O2/c1-25-18(24)17-9-16(11-2-5-13(19)6-3-11)22-23(17)10-12-4-7-14(20)8-15(12)21/h2-9H,10H2,1H3
Clave InChI
LBMDCLWJCCZJEP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)