Merck
JKP6004R
Sigma-Aldrich
6arm-PEG17K
dipentaerythritol core, average Mn 17,000
Sinónimos:
6arm-PEG
About This Item
Fórmula lineal:
R(O(CH2CH2O)nH)6
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
average Mn 17,000
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)