JKA9013
4arm-PEG2500-PLA3500
PEG average Mn 2,500, PCL average Mn 3,500
Sinónimos:
4arm-PEG-PLA
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
mol peso
PCL average Mn 3,500
PEG average Mn 2,500
arquitectura del polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.