Merck
JKA8018
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K-COOH
hexaglycerol core, average Mn 40,000
Sinónimos:
8arm-PEG-COOH
About This Item
Fórmula lineal:
R(O(CH2CH2O)nCH2COOH)8
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
average Mn 40,000
idoneidad de la reacción
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
8arm PEG Carboxyl. Crosslinks into hydrogels. Carboxyl group binds amino or other acid reactive chemical groups.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dai, L., et al.
Scientific Reports, 4 (2014)
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.