Merck
JKA8010
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K-Succinimidyl Succinate
Hexaglycerol core, average Mn 15000
Seleccione un Tamaño
1 G
254,10 €
254,10 €
Precio de catálogo363,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
254,10 €
About This Item
Fórmula lineal:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)8
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
254,10 €
Precio de catálogo363,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
mol peso
average Mn 15000
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)