Merck
JKA7216
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Dibenzocyclooctyne
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
500 MG
1160,00 €
1160,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
1160,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
1160,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
4-Arm PEG10K - Dibenzocyclooctyne,
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Activated PEG derivatives can be used to modify peptides, proteins, or in other bioconjugation applications. PEGylated materials have found broad use in drug delivery systems, virology, and immunology, as the incorporation of PEG improves pharmacological properties such as increased water solubility, enhanced resistance to degradation (protein hydrolysis), increased circulation half-life, and reduced antigenicity. In addition to PEGylation, activated PEG derivatives can also be used to form networks for tissue engineering or drug delivery applications, depending on the architecture and reactivity.
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)