Merck
JKA7147
Sigma-Aldrich
4arm-PEG3K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 3000
Seleccione un Tamaño
1 G
1040,00 €
1040,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
1040,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
1040,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
mol peso
average Mn 3000
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)