Merck
JKA4106
Sigma-Aldrich
Succinimidyl Succinamide-PEG5K-Succinimidyl Succinamide
average Mn 5000
About This Item
Fórmula lineal:
C4H4O2NOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOC4H4O2N
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5000
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)