Saltar a
CPS3500
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 500 mL substrate
Sinónimos:
CPS3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
540,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
540,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for 500 mL substrate
storage temp.
2-8°C
Application
CPS3 formulations are economically priced and outperform the most commonly used competitors′ products. This two component system provides low nanogram detection with superior signal-to-noise ratio. In addition, the components are stable after mixing, adding to the flexibility of usage.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CPS3100CPS350CPS1A300
description
sufficient for 500 mL substrate
description
sufficient for 100 mL substrate
description
sufficient for 50 mL substrate
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 500 mL substrate
usage
sufficient for 100 mL substrate
usage
sufficient for 50 mL substrate
usage
sufficient for 300 mL substrate
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)