Merck
JKA13017
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average MN 6,000, Azide
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2N3
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
product name
mPEG6-Azide,
formulario
solid
mol peso
average Mn 6,000
Categorías relacionadas
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.