Merck
JKA13002
Sigma-Aldrich
mPEG12-Propionic acid
Sinónimos:
mPEG12-PA, methoxy-PEG-Propionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(CCOCCOC)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-4-5-10-3-2-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
KWMXBFIAGYXCCC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Monodisperse PEG. COOH group is stable and can be activated.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)