Merck
JKA13001
Sigma-Aldrich
mPEG6-NH2
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2CH2O)5CH2CH2NH2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)