Merck
901159
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Sinónimos:
2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene glycol) methyl ether amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
119.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥95%
formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.429
densidad
0.958 g/mL
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
Clave InChI
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C