Merck
JKA12021
Sigma-Aldrich
Propionic acid-PEG4-Propionic acid
cross-linking reagent amine reactive, monodisperse
Sinónimos:
PA-PEG4-PA
Seleccione un Tamaño
1 G
488,00 €
488,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
488,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
488,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Propionic acid-PEG4-Propionic acid,
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(CCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O6/c9-7(10)1-3-13-5-6-14-4-2-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
BOXWYBCUJGWEOJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Monodisperse PEG crosslinker. COOH group is stable and can be activated.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Preguntas
  1. What is the molecular weight for Product JKA12021?
    1 respuesta
    1. The molecular weight for Product JKA12021 is approximately 338 Da.
      ¿Le ha resultado útil?