Documentos clave
IDE200D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE200D
Seleccione un Tamaño
1 EACH
200,00 €
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
200,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
descripción
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
envase
pkg of 12 diced devices
fabricante / nombre comercial
IDE200D
die thickness
525 μm , silicon
electrodo tamaño
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)