Documentos clave
HAM59000-55
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1025 BFP, volume 25 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
306,00 €
306,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
306,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
306,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1025 BFP
fabricante / nombre comercial
Hamilton 59000-55
Parámetros
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
D.I. × D.E.
23.0 mm × 27.1 mm
volumen
25 mL
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)