H4271
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid
≥95% (titration)
Sinónimos:
Ethanol diglycine
Seleccione un Tamaño
484,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
484,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (titration)
mp
178 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO5/c8-2-1-7(3-5(9)10)4-6(11)12/h8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
JYXGIOKAKDAARW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?