Merck
H41455
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methyl-2-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H2(CH3)(NO2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
197.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
185-187 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-4-2-3-5(8(11)12)6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
HEKGHQKEERXLOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)