Merck
H38500
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
technical grade
Sinónimos:
3,4-Cresotic acid, 3-Hydroxy-p-toluic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
1936497
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
mp
205-210 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
ZQLCWPXBHUALQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)