Merck
H24402
Sigma-Aldrich
2-Hydroxycyclohexanone dimer
97%
Sinónimos:
Adipoin, NSC 117392
Seleccione un Tamaño
5 G
81,60 €
25 G
321,00 €
81,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
81,60 €
25 G
321,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[HOC6H9(=O)]2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
81,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
bp
83-86 °C/13 mmHg (lit.)
mp
100-107 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC12CCCCC1OC3(O)CCCCC3O2
InChI
1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9(11)15-12(14)8-4-2-6-10(12)16-11/h9-10,13-14H,1-8H2
Clave InChI
OLLWHBLCQGPTMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of substrated for tin tetrachloride mediated fragmentation to produce ynones and ynoates
  • Tandem oxidation coupling reactions with diamines
  • Asymmetric allylic alkylation of enolates
  • Formate reduction of allylic carbonates for polypropionate systems
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)