Documentos clave
GF99439936
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
50m wire, 0.9mm diameter, as drawn
Sinónimos:
PB035138
Seleccione un Tamaño
1 EA
695,00 €
695,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
695,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
695,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 994-399-36
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)