Documentos clave
GF99281278
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), rod, diam. 10 mm, L 500 mm, black
Sinónimos:
AM367910
Seleccione un Tamaño
1 EA
218,00 €
5 EA
882,00 €
218,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
218,00 €
5 EA
882,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
218,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 992-812-78
Longitud
500 mm
Diámetro
10 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)