Documentos clave
GF99214364
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 450 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607920
Seleccione un Tamaño
1 EA
397,00 €
397,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
397,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
397,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 992-143-64
Longitud
450 mm
diámetro
2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)