Documentos
GF99183471
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 50 mm, natural
Sinónimos:
ME317938
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 991-834-71
Longitud
50 mm
Diámetro
38 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.