Documentos clave
GF99096700
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1.5 mm, size 150 × 150 mm, white
Sinónimos:
AB303150
Seleccione un Tamaño
1 EA
183,00 €
5 EA
695,00 €
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
183,00 €
5 EA
695,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 990-967-00
tamaño
150 × 150 mm
grosor
1.5 mm
color
white
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)