Documentos clave
GF98994762
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 200mm, 1.0mm thickness
Sinónimos:
MG010350
Seleccione un Tamaño
1 EA
469,00 €
469,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
469,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
469,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 989-947-62
tamaño × grosor
200 mm × 200 mm × 1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)