Documentos clave
GF98183751
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 0.5m coil, 0.4mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU050281
Seleccione un Tamaño
1 EA
341,00 €
341,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
341,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
341,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 981-837-51
tamaño × grosor
0.5 m × 0.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)