Documentos clave
GF97223777
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 5 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinónimos:
CT303150
Seleccione un Tamaño
1 EA
199,00 €
5 EA
758,00 €
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
199,00 €
5 EA
758,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 972-237-77
tamaño
150 × 150 mm
grosor
5 mm
color
clear
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)