GF97223250
Cadmium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, 99.7+%
Sinónimos:
Cadmium, CD000140
About This Item
Ensayo
≥99.7%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 972-232-50
resistividad
7.27 μΩ-cm, 22°C
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
densidad
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)