Documentos clave
GF96822142
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
AM343100
Seleccione un Tamaño
1 EA
414,00 €
414,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
414,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
414,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 968-221-42
tamaño
150 × 150 mm
grosor
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)