Documentos clave
GF96590740
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
100mm rod, 35.0mm diameter
Sinónimos:
TI017970
Seleccione un Tamaño
1 EA
711,00 €
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
711,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 965-907-40
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)