Documentos clave
GF96121661
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 100, length 10 m, filament diameter 0.011mm
Sinónimos:
AL625710
Seleccione un Tamaño
1 EA
269,00 €
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
269,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 961-216-61
Longitud
10 m
Diámetro
0.011 mm , filament diameter
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)