Documentos clave
GF96103267
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
50m wire, 0.5mm diameter
Sinónimos:
FE285150
Seleccione un Tamaño
1 EA
299,00 €
299,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
299,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
299,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 961-032-67
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)