Documentos clave
GF95852942
Copper/silver
rod, 15 mm diameter, Cu70%/Ag30%, length 100 mm, temper as drawn
Sinónimos:
CU197920
Seleccione un Tamaño
1 EA
629,00 €
629,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
629,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
629,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 958-529-42
Longitud
100 mm
diámetro
15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)