Documentos clave
GF95658216
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 90 x 150mm, 0.0065mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinónimos:
CU070230
Seleccione un Tamaño
1 EA
278,00 €
278,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
278,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
278,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
not light tested (nlt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 956-582-16
tamaño × grosor
90 mm × 150 mm × 0.0065 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)