Documentos clave
GF95652872
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070381
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (temper half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 956-528-72
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)