Documentos clave
GF95124607
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 500, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
Sinónimos:
AL625720
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 951-246-07
Longitud
2 m
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)