Documentos clave
GF95109150
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 0.025mm thickness, hard
Sinónimos:
FE210244
Seleccione un Tamaño
1 EA
620,00 €
620,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
620,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
620,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 951-091-50
tamaño × grosor
1 m × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)