Documentos clave
GF95035529
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 2m coil, .3mm coil width, 0.15mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070361
Seleccione un Tamaño
1 EA
230,00 €
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
temper (half hard)
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 950-355-29
L × An × grosor
2 m × 0.3 mm × 0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)