Documentos clave
GF94687475
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 100 x 100mm, 0.30mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU100400
Seleccione un Tamaño
1 EA
306,00 €
5 EA
1160,00 €
306,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
306,00 €
5 EA
1160,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
306,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 946-874-75
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.30 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)