Documentos clave
GF94458415
Titanium-palladium alloy, Ti99.85Pd0.15
foil, 300 x 300mm, 0.45mm thickness
Sinónimos:
TI260400
Seleccione un Tamaño
1 EA
619,00 €
619,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
619,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
619,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 944-584-15
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.45 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)