Documentos clave
GF93925941
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE240300
Seleccione un Tamaño
1 EA
335,00 €
5 EA
1270,00 €
335,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
335,00 €
5 EA
1270,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
335,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 939-259-41
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)